2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303555-1G PC303555-5G
APOSPC303555-1GEA 3230 DKK
APOSPC303555-1G APOSPC303555-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₅BrF₄O₂
Molekylvægt: 301.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640133
CAS-nummer: 2385550-69-4