2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303554-1G PC303554-5G
APOSPC303554-1GEA 2180 DKK
APOSPC303554-1G APOSPC303554-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Molekylvægt: 335.919 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640132
CAS-nummer: 2090690-67-6