5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303546-1G PC303546-5G PC303546-25G
APOSPC303546-1GEA 785 DKK
APOSPC303546-1G APOSPC303546-5G APOSPC303546-25G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29043332
CAS-nummer: 1881295-62-0