5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303545-1G
PC303545-5G
APOSPC303545-1GEA
3230
DKK
APOSPC303545-1G
APOSPC303545-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₆BrF₄N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD32640126 CAS-nummer: 2386111-72-2 |