5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303543-1G PC303543-5G
APOSPC303543-1GEA 2530 DKK
APOSPC303543-1G APOSPC303543-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrF₄N
Molekylvægt: 282.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640124
CAS-nummer: 2092340-69-5