5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 3050 DKK
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640122
CAS-nummer: 2090690-47-2