3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303537-1G PC303537-5G
APOSPC303537-1GEA 2440 DKK
APOSPC303537-1G APOSPC303537-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrF₄N
Molekylvægt: 282.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640119
CAS-nummer: 2091737-61-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III