3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303536-1G PC303536-5G
APOSPC303536-1GEA 2100 DKK
APOSPC303536-1G APOSPC303536-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640118
CAS-nummer: 2091622-35-2