3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303534-1G PC303534-5G
APOSPC303534-1GEA 1640 DKK
APOSPC303534-1G APOSPC303534-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃BrF₄O
Molekylvægt: 271.006 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640116
CAS-nummer: 2090471-20-6