2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303532-1G PC303532-5G
APOSPC303532-1GEA 0 DKK
APOSPC303532-1G APOSPC303532-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₅BrF₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28728131
CAS-nummer: 1807217-12-4