2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303531-1G PC303531-5G
APOSPC303531-1GEA 2970 DKK
APOSPC303531-1G APOSPC303531-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₄BrF₆N
Molekylvægt: 332.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28728179
CAS-nummer: 1805277-63-7