3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303526-1G PC303526-5G
APOSPC303526-1GEA 3140 DKK
APOSPC303526-1G APOSPC303526-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Molekylvægt: 299.041 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640115
CAS-nummer: 2169367-08-0