3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303496-1G PC303496-5G
APOSPC303496-1GEA 2440 DKK
APOSPC303496-1G APOSPC303496-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640090
CAS-nummer: 1891616-79-7