3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303490-1G PC303490-5G
APOSPC303490-1GEA 2440 DKK
APOSPC303490-1G APOSPC303490-5G
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
3-Bromo-5,6-difluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₆BrF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640084
CAS-nummer: 1892087-78-3