5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303483-1G PC303483-5G
APOSPC303483-1GEA 2100 DKK
APOSPC303483-1G APOSPC303483-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₄BrClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28060774
CAS-nummer: 1532518-77-6