5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303481-1G PC303481-5G
APOSPC303481-1GEA 3140 DKK
APOSPC303481-1G APOSPC303481-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28060767
CAS-nummer: 1780235-51-9