5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303480-1G PC303480-5G
APOSPC303480-1GEA 6000 DKK
APOSPC303480-1G APOSPC303480-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640081
CAS-nummer: 1780668-50-9