5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303479-1G PC303479-5G
APOSPC303479-1GEA 2440 DKK
APOSPC303479-1G APOSPC303479-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28060843
CAS-nummer: 1785359-01-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III