5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303478-10G PC303478-1G PC303478-5G
APOSPC303478-10GEA 10110 DKK
APOSPC303478-10G APOSPC303478-1G APOSPC303478-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Molekylvægt: 302.366 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28060816
CAS-nummer: 1823871-15-3