3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303474-1G PC303474-5G
APOSPC303474-1GEA 3080 DKK
APOSPC303474-1G APOSPC303474-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄BrF₄N
Molekylvægt: 258.011 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28740796
CAS-nummer: 1262198-06-0