3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303473-1G PC303473-5G
APOSPC303473-1GEA 2440 DKK
APOSPC303473-1G APOSPC303473-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂BrF₄N
Molekylvægt: 268.006 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32265220
CAS-nummer: 133013-32-8