3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303470-1G PC303470-5G
APOSPC303470-1GEA 1490 DKK
APOSPC303470-1G APOSPC303470-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31382551
CAS-nummer: 2091606-48-1