3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303466-1G PC303466-5G PC303466-25G
APOSPC303466-1GEA 2100 DKK
APOSPC303466-1G APOSPC303466-5G APOSPC303466-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄Br₂F₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32265218
CAS-nummer: 2092564-82-2