5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303463-1G PC303463-250MG
APOSPC303463-1GEA 5020 DKK
APOSPC303463-1G APOSPC303463-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrClFN
Molekylvægt: 238.485 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23163937
CAS-nummer: 1386459-84-2