5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303461-1G
PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA
2310
DKK
APOSPC303461-1G
APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN Molekylvægt: 224.458 g/mol Smeltepunkt: 40…50 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD28143920 CAS-nummer: 1517200-74-6 |