5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303457-1G PC303457-5G
APOSPC303457-1GEA 1700 DKK
APOSPC303457-1G APOSPC303457-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Molekylvægt: 253.453 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24107274
CAS-nummer: 1449008-15-4