5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303455-1G PC303455-5G
APOSPC303455-1GEA 2440 DKK
APOSPC303455-1G APOSPC303455-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄BrClFN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26686147
CAS-nummer: 1537627-12-5