5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303454-1G PC303454-250MG
APOSPC303454-1GEA 5020 DKK
APOSPC303454-1G APOSPC303454-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Molekylvægt: 302.366 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640076
CAS-nummer: 2092617-82-6