5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303453-1G PC303453-5G
APOSPC303453-1GEA 1740 DKK
APOSPC303453-1G APOSPC303453-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29036608
CAS-nummer: 1514304-24-5