3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303446-1G PC303446-5G
APOSPC303446-1GEA 1020 DKK
APOSPC303446-1G APOSPC303446-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20483917
CAS-nummer: 438050-05-6