2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303443-1G PC303443-5G
APOSPC303443-1GEA 2620 DKK
APOSPC303443-1G APOSPC303443-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
2,3,4-Trifluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₆F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26687840
CAS-nummer: 1536760-94-7