2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303442-1G
PC303442-5G
APOSPC303442-1GEA
2620
DKK
APOSPC303442-1G
APOSPC303442-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₄F₃N Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD32640073 CAS-nummer: 1533973-82-8 |