6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303438-1G PC303438-5G
APOSPC303438-1GEA 305 DKK
APOSPC303438-1G APOSPC303438-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23381286
CAS-nummer: 1207875-87-3