6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303436-1G PC303436-5G
APOSPC303436-1GEA 1530 DKK
APOSPC303436-1G APOSPC303436-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
6-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂BrClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18379809
CAS-nummer: 1263376-72-2