6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303435-1G PC303435-5G
APOSPC303435-1GEA 2350 DKK
APOSPC303435-1G APOSPC303435-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26679577
CAS-nummer: 1513330-68-1