6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)acetonitrile
PC303433-1G PC303433-5G
APOSPC303433-1GEA 1090 DKK
APOSPC303433-1G APOSPC303433-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄BrF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26686146
CAS-nummer: 1517576-71-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III