5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303429-1G PC303429-5G
APOSPC303429-1GEA 1570 DKK
APOSPC303429-1G APOSPC303429-5G
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
5-Bromo-2,3-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂BrClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28737912
CAS-nummer: 1807172-38-8