5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303426-1G PC303426-5G
APOSPC303426-1GEA 3390 DKK
APOSPC303426-1G APOSPC303426-5G
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid 95%
5-Bromo-2,3-difluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28131371
CAS-nummer: 1780302-08-0