4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303422-1G PC303422-5G
APOSPC303422-1GEA 589 DKK
APOSPC303422-1G APOSPC303422-5G
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline 98%
4-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)-3-bromoaniline
Formel: C₁₃H₈BrClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640070
CAS-nummer: 2514625-32-0