6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303420-1G PC303420-250MG
APOSPC303420-1GEA 7850 DKK
APOSPC303420-1G APOSPC303420-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylaniline
Formel: C₇H₆ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640069
CAS-nummer: 2300095-53-6