2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303412-1G PC303412-5G
APOSPC303412-1GEA 1400 DKK
APOSPC303412-1G APOSPC303412-5G
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide, tech
2-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₁₀H₇F₆NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640063
CAS-nummer: 184969-54-8