6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303406-1G PC303406-250MG
APOSPC303406-1GEA 7320 DKK
APOSPC303406-1G APOSPC303406-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₄ClF₂N
Molekylvægt: 187.574 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640060
CAS-nummer: 2415751-66-3