6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303405-1G PC303405-250MG
APOSPC303405-1GEA 6970 DKK
APOSPC303405-1G APOSPC303405-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzamide
Formel: C₈H₆ClF₂NO
Molekylvægt: 205.589 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640059
CAS-nummer: 2415751-80-1