6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303403-1G PC303403-250MG
APOSPC303403-1GEA 9590 DKK
APOSPC303403-1G APOSPC303403-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzylamine
Formel: C₈H₈ClF₂N
Molekylvægt: 191.606 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640057
CAS-nummer: 2415751-58-3