4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303396-10G PC303396-1G PC303396-5G PC303396-25G
APOSPC303396-10GEA 10900 DKK
APOSPC303396-10G APOSPC303396-1G APOSPC303396-5G APOSPC303396-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formel: C₁₀H₈ClF₃O
Molekylvægt: 236.618 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393944
CAS-nummer: 1261861-70-4