4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303395-10G PC303395-1G PC303395-5G PC303395-25G
APOSPC303395-10GEA 2710 DKK
APOSPC303395-10G APOSPC303395-1G APOSPC303395-5G APOSPC303395-25G
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Chloro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13194258
CAS-nummer: 86520-34-5