4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303391-1G PC303391-250MG
APOSPC303391-1GEA 5120 DKK
APOSPC303391-1G APOSPC303391-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol 98%
4-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃BrClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22419064
CAS-nummer: 1824642-82-1