4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303390-1G PC303390-250MG
APOSPC303390-1GEA 6710 DKK
APOSPC303390-1G APOSPC303390-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₂BrCl₂F₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31916398
CAS-nummer: 2384019-85-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III