2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303388-1G PC303388-5G
APOSPC303388-1GEA 3230 DKK
APOSPC303388-1G APOSPC303388-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
Molekylvægt: 206.137 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27927223
CAS-nummer: 669080-88-0