2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303387-1G PC303387-250MG
APOSPC303387-1GEA 4800 DKK
APOSPC303387-1G APOSPC303387-250MG
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Molekylvægt: 271.049 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31916396
CAS-nummer: 2091670-09-4